Learn More
Orthovanadate de potassium, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
237.00€ - 823.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14293-78-8 |
---|---|
Formule moléculaire | K3O4V |
Poids moléculaire (g/mol) | 232.232 |
Numéro MDL | MFCD00210642 |
Clé InChI | FBRINGOENSVSPU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Potassium vanadate (ortho) |
CID PubChem | 22023817 |
Nom IUPAC | tripotassium ; trioxido(oxo)vanadium |
SMILES | [O-][V](=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11328308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039502.14 |
25 g |
237.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039502.22 |
100 g |
823.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is employed as in chemical fertilizer industries and used as corrosion inhibitor. It is also used for ammonia synthesis. Used as a catalyst in oil & gas industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14293-78-8 | |
232.232 | |
FBRINGOENSVSPU-UHFFFAOYSA-N | |
22023817 | |
[O-][V](=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] |
K3O4V | |
MFCD00210642 | |
Potassium vanadate (ortho) | |
tripotassium ; trioxido(oxo)vanadium |
Spécification
Potassium orthovanadate | |
Granulaire | |
K3O4V | |
UN3285 | |
Soluble in water. | |
[O-][V](=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] | |
232.232 | |
232.24 | |
Odorless |
14293-78-8 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00210642 | |
Potassium vanadate (ortho) | |
FBRINGOENSVSPU-UHFFFAOYSA-N | |
tripotassium ; trioxido(oxo)vanadium | |
22023817 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H332-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉ DE VANADIUM, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-220-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only