Learn More
Nitrite de potassium, 97 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
347.73€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-09-0 |
---|---|
Formule moléculaire | KNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 85.10 |
Numéro MDL | MFCD00011408 |
Clé InChI | BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Nitrite de potassium, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320 |
CID PubChem | 516910 |
SMILES | [K+].[O-]N=O |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-09-0 | |
85.10 | |
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M | |
516910 |
KNO2 | |
MFCD00011408 | |
Nitrite de potassium, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320 | |
[K+].[O-]N=O |
Spécification
Potassium nitrite | |
Extra pur | |
97% | |
KNO2 | |
15,777 | |
Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3 | |
[K+].[O-]N=O | |
85.10 | |
85.1 | |
Extra pur |
387.0°C | |
7758-09-0 | |
KNO2 | |
MFCD00011408 | |
Nitrite de potassium, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320 | |
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M | |
Nitrite de potassium | |
516910 | |
97% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-832-4
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Potassium nitrite
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium nitrite
RUO – Research Use Only