Learn More
Nitrate de potassium, technique, Fisher Chemical
49.75€ - 116.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7757-79-1 |
---|---|
Formule moléculaire | KNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.10 |
Numéro MDL | MFCD00011409 |
Clé InChI | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
CID PubChem | 24434 |
ChEBI | CHEBI:63043 |
SMILES | [K+].[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10598440
|
Fisher Chemical
P/6040/60 |
1 kg |
49.75€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10578630
|
Fisher Chemical
P/6040/63 |
3 kg |
116.00€
3kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7757-79-1 | |
101.10 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
24434 | |
[K+].[O-][N+]([O-])=O |
KNO3 | |
MFCD00011409 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
CHEBI:63043 |
Spécification
400°C | |
7757-79-1 | |
6 à 8 | |
KNO3 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
[K+].[O-][N+]([O-])=O | |
101.10 | |
CHEBI:63043 | |
Récipient de poudre en plastique |
334°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00011409 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
potassium ; nitrate | |
24434 | |
101.1g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Potassium nitrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.