Learn More
Nitrate de potassium, puriss. p.a., réactif ACS, réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
29.63€ - 626.83€
Identifiants chimiques
CAS | 7757-79-1 |
---|---|
Formule moléculaire | KNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.10 |
Numéro MDL | MFCD00011409 |
Clé InChI | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
CID PubChem | 24434 |
ChEBI | CHEBI:63043 |
SMILES | [K+].[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15633350
|
Honeywell-Fluka
31263-100G |
100 g |
29.63€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15663350
|
Honeywell-Fluka
31263-500G |
500 g |
40.47€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15643350
|
Honeywell-Fluka
31263-1KG |
1 kg |
63.33€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15603360
|
Honeywell-Fluka
31263-6X500G |
6 x 500 g | |||||||
15683350
|
Honeywell-Fluka
31263-5KG |
5 kg |
263.89€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15693350
|
Honeywell-Fluka
31263-6X1KG |
6 x 1 kg |
333.12€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15653350
|
Honeywell-Fluka
31263-4X5KG |
4 x 5 kg | |||||||
Descrizione
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identificatori chimici
7757-79-1 | |
101.10 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
24434 | |
[K+].[O-][N+]([O-])=O |
KNO3 | |
MFCD00011409 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
CHEBI:63043 |
Specifica
Potassium Nitrate | |
7757-79-1 | |
MFCD00011409 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
[K+].[O-][N+]([O-])=O | |
101.10 | |
CHEBI:63043 | |
≥99% |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
KNO3 | |
1486 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
potassium ; nitrate | |
24434 | |
101.1g/mol | |
ACS/certifié pur |
Sicurezza e movimentazione
P220-P273
H272-H412
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3700000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Potassium nitrate
Avvertenza
- Attention
Categoria di pericolo
- Matière solide oxydante Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Consigli di prudenza