Learn More
Nitrate de potassium, 99 %
Click to view available options
Quantité:
2500g
10000g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le nitrate de potassium possède une grande variété d’applications. Les préparations appropriées du nitrate de potassium sont utilisées dans les engrais, les agents de conservation des aliments, les dentifrices, les agents propulseurs de fusée et les feux d’artifice. En outre, il est également utilisé comme électrolyte dans un pont de sel et comme milieu de stockage thermique dans les systèmes de production d’énergie. Il constitue un matériau de changement de phase avec des nanoparticules de silice et d’alumine. En association avec le trifluorure de bore, il forme un réactif efficace pour la nitration des composés aromatiques. L’adsorption sur l’alumine fournit un agent de nitratisation aromatique sans danger pour l’environnement.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau et non soluble dans l’alcool. Soluble dans le glycérol et l’ammoniac.
Remarques
C’est un oxydant. Stable dans des conditions ordinaires. Incompatible avec les agents réducteurs et les alcools.
Le nitrate de potassium possède une grande variété d’applications. Les préparations appropriées du nitrate de potassium sont utilisées dans les engrais, les agents de conservation des aliments, les dentifrices, les agents propulseurs de fusée et les feux d’artifice. En outre, il est également utilisé comme électrolyte dans un pont de sel et comme milieu de stockage thermique dans les systèmes de production d’énergie. Il constitue un matériau de changement de phase avec des nanoparticules de silice et d’alumine. En association avec le trifluorure de bore, il forme un réactif efficace pour la nitration des composés aromatiques. L’adsorption sur l’alumine fournit un agent de nitratisation aromatique sans danger pour l’environnement.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau et non soluble dans l’alcool. Soluble dans le glycérol et l’ammoniac.
Remarques
C’est un oxydant. Stable dans des conditions ordinaires. Incompatible avec les agents réducteurs et les alcools.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium nitrate |
Quantité | 10000g |
Numéro UN | UN1486 |
Merck Index | 14,7648 |
Informations sur la solubilité | Moderately soluble in water,and insoluble in alcohol. Soluble in glycerol and ammonia. |
Poids de la formule | 101.11 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Odeur | Odorless |
Sensibilité | Hygroscopic |
Densité | 2.109 |