Learn More
Nitrate de potassium, 99 %
Code produit. 11431888
Click to view available options
Quantité:
2500g
10000g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le nitrate de potassium possède une grande variété d’applications. Les préparations appropriées du nitrate de potassium sont utilisées dans les engrais, les agents de conservation des aliments, les dentifrices, les agents propulseurs de fusée et les feux d’artifice. En outre, il est également utilisé comme électrolyte dans un pont de sel et comme milieu de stockage thermique dans les systèmes de production d’énergie. Il constitue un matériau de changement de phase avec des nanoparticules de silice et d’alumine. En association avec le trifluorure de bore, il forme un réactif efficace pour la nitration des composés aromatiques. L’adsorption sur l’alumine fournit un agent de nitratisation aromatique sans danger pour l’environnement.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau et non soluble dans l’alcool. Soluble dans le glycérol et l’ammoniac.
Remarques
C’est un oxydant. Stable dans des conditions ordinaires. Incompatible avec les agents réducteurs et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.102
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
Nom IUPAC potassium ; nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium nitrate
Quantité 2500g
Numéro UN UN1486
Merck Index 14,7648
Informations sur la solubilité Moderately soluble in water,and insoluble in alcohol. Soluble in glycerol and ammonia.
Poids de la formule 101.11
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.109
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium nitrate