Learn More
Nitrate de potassium, 99 %, pur, ACROS Organics™
Identifiants chimiques
CAS | 7757-79-1 |
---|---|
Formule moléculaire | KNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.1 |
Clé InChI | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
CID PubChem | 24434 |
ChEBI | CHEBI:63043 |
Nom IUPAC | potassium ; nitrate |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7757-79-1 | |
101.1 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
CHEBI:63043 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
KNO3 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
24434 | |
potassium ; nitrate |
Spécification
Potassium nitrate | |
99% | |
KNO3 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
potassium ; nitrate | |
24434 | |
101.1 | |
Pures |
7757-79-1 | |
KNO3 | |
15,7769 | |
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol | |
[N+](=O)([O-])[O-].[K+] | |
101.1 | |
CHEBI:63043 | |
99% |
Sécurité et traitement
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Potassium nitrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
RUO – Research Use Only