Learn More
Nitrate de potassium, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), ACROS Organics™
Code produit. 10713085
Click to view available options
Quantité:
10g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.1
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
Nom IUPAC potassium ; nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium nitrate
Note relative au nom 99.999%
Quantité 10g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire KNO3
Fieser 05,561
Merck Index 15, 7769
Informations sur la solubilité Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 101.1
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Densité 2.1
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium nitrate