Learn More
Nitrate de potassium, 99,994 % (base de métaux)
Code produit. 11321618
Click to view available options
Quantité:
25g
100g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.102
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
Nom IUPAC potassium ; nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium nitrate
Quantité 100g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1486
Merck Index 14,7648
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Slightly soluble in ethanol.
Poids de la formule 101.11
Pourcentage de pureté 99.994%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.109 g/mL