Learn More
Solution de nitrate de potassium, 10 %, Reagecon™
À utiliser dans la chambre externe des électrodes de pH à jonction double lorsque vous utilisez des milieux contenant des ions cuivre, plomb, argent ou mercure. Solution de nitrate de potassium, 10 %, Reagecon™ est une solution standard de KNO3. Elle est également utilisée comme étalon pour les essais des produits laitiers.
Marque: Reagecon EFSKNO
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La couche de verre et les jonctions de référence des électrodes de pH doivent être maintenues humides lorsqu’elles ne sont pas utilisées pour rester utilisables et fonctionner à des niveaux optimaux. Le chlorure de potassium ne peut pas être utilisé avec des milieux contenant des ions Hg++, Cu++, Ag+ ou Pb++ car ils forment des précipités insolubles avec du Cl– qui bloquent le diaphragme. Le nitrate de potassium est un pont électrolytique à double jonction qui peut être utilisé dans ce cas.Spécification
Incolore | |
Électrodes de pH à double jonction | |
KNO3 | |
MFCD00011409 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
potassium nitrate | |
Miscible dans l’eau | |
Nitrate de potassium |
10 % p/v | |
101,102 | |
100 mL | |
7757-79-1 | |
[K+].[O-][N+]([O-])=O | |
101.10 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ELECTRODE FILLING SOLUTION 10% POTASSIUM NITRATE
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide oxydant Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium nitrate