Learn More
Oxyde de molybdène de potassium, anhydre, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
63.72€ - 235.17€
Identifiants chimiques
CAS 13446-49-6
Formule moléculaire K2MoO4
Poids moléculaire (g/mol) 238.14
Numéro MDL MFCD00011370
Clé InChI NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
CID PubChem 6093816
SMILES [K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11328127
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022898.09
10 g
63.72€
10g
11338127
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
022898.18
50 g
235.17€
50g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13446-49-6
238.14
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
6093816
K2MoO4
MFCD00011370
potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
[K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Potassium molybdenum oxide, anhydrous
13446-49-6
Poudre
K2MoO4
potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Dioxomolybdenumbis(olate) de dipotassium
6093816
Odorless
2.3
919°C
Blanc
99.8% (metals basis)
MFCD00011370
Soluble in water.
[K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
238.14
238.14
White powder
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants adaptés.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-599-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QA4930000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante