Learn More
Méthylate de potassium, 0,1 N, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Spécification
CAS | 865-33-8 |
Formule moléculaire | CH3KO |
Quantité | 500 mL |
Synonyme | potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok, rntqddwhl@ |
Clé InChI | BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N |
Poids moléculaire (g/mol) | 70.13 |
CID PubChem | 23664618 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 0.1N POTASSIUM METHOXIDE IN METHANOL
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: METHANOL