Learn More
Potassium métallique dans de la paraffine liquide, Pur, Fisher Chemical
Code produit. 11498752
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 7740-09-7
Formule moléculaire K
Numéro MDL 133776
Spécification
Point d’ébullition 770°C
Point de fusion 63°C
Couleur Gris
Forme physique Solide
Quantité 10 g
Poids de la formule 39.1g/mol
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 133mbar 171
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium (metal) in liquid paraffin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.