Learn More
Métabisulfite de potassium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
131.00€ - 302.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16731-55-8 |
---|---|
Formule moléculaire | K2O5S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.31 |
Numéro MDL | MFCD00167605 |
Clé InChI | RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 |
CID PubChem | 28019 |
Nom IUPAC | Sulfinatosulfonate de dipotassium |
SMILES | [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O |
Description
Métabisulfite de potassium, certifié AR pour l’analyse
Identifiants chimiques
16731-55-8 | |
222.31 | |
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L | |
28019 | |
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O |
K2O5S2 | |
MFCD00167605 | |
potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 | |
Sulfinatosulfonate de dipotassium |
Spécification
150°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
MFCD00167605 | |
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L | |
Sulfinatosulfonate de dipotassium | |
28019 | |
Récipient de poudre en plastique |
16731-55-8 | |
3.5 to 4.5 | |
K2O5S2 | |
potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 | |
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O | |
222.31 | |
222.33g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Potassium metabisulfite
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.