Learn More
Manganate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
88.04€ - 305.52€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-64-1 |
---|---|
Formule moléculaire | K2MnO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.13 |
Numéro MDL | MFCD00043089 |
Clé InChI | XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2 |
CID PubChem | 160931 |
Nom IUPAC | dioxido(dioxo)manganèse dipotassique |
SMILES | [K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039506.09 |
10 g |
88.04€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039506.18 |
50 g |
305.52€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It serves as an oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10294-64-1 | |
197.13 | |
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N | |
160931 | |
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O |
K2MnO4 | |
MFCD00043089 | |
potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2 | |
dioxido(dioxo)manganèse dipotassique |
Spécification
Potassium manganate | |
10294-64-1 | |
K2MnO4 | |
potassium manganate, unii-5pi213d3us, dipotassium dioxido dioxo manganese, acmc-1buxv, manganic acid h2mno4 , dipotassium salt, potassium manganate 10g, 2k.mno4, manganic acid h2mno4 , potassium salt 1:2 | |
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N | |
dioxido(dioxo)manganèse dipotassique | |
160931 |
190°C (decomposition) | |
Poudre | |
MFCD00043089 | |
Soluble in water | |
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O | |
197.13 | |
197.13 |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-665-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Potassium manganate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium manganate
RUO – Research Use Only