Learn More
Solution d’iodobismuthate de potassium, EP, Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon de réservoir en verre ambré
Description
La solution d’iodobismuthate de potassium Reagecon est un produit stable de haute pureté développé et testé pour les applications de la Pharmacopée européenne (EP), y compris les réactions d’identification des ions et des groupes fonctionnels (2.3.1) et comme réactif dans la performance des tests décrits dans plusieurs monographies de l’EP.
- Ce réactif EP Reagecon est précis, stable et reproductible
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation du produit
- Conditionnés dans un flacon en verre ambré pour une protection contre la lumière
Spécification
Spécification
CAS | 41944-01-8 |
Couleur | Marron rougeâtre |
Forme physique | Solution |
Quantité | 100 mL |
Formule moléculaire | BiI7K4 |
Numéro UN | 2790 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1253.7 |
Qualité | Eur Ph. |
Conditionnement | Flacon de réservoir en verre ambré |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
- MIXTURE LIST-Contient: acetic acid, BismuthSubnitrate Bismuthhydroxide nitrate oxide