Learn More
Iodure de potassium, ultra sec, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
90.25€ - 309.54€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-11-0 |
---|---|
Formule moléculaire | IK |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.003 |
Numéro MDL | MFCD00011405 |
Clé InChI | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
CID PubChem | 4875 |
ChEBI | CHEBI:8346 |
Nom IUPAC | potassium ; iodure |
SMILES | [K+].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013676.06 |
5 g |
90.25€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013676.14 |
25 g |
309.54€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium iodide is a simple iodide salt utilized as a fluorescence quenching agent. It is used in photography and as an analytical reagent, It is used in treating overactive thyroid and protecting the thyroid gland from the effects of radiation from inhaled or swallowed radioactive iodine. It is used as a nutrition supplement to prevent goitre and other iodine deficiency in human body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7681-11-0 | |
166.003 | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
4875 | |
potassium ; iodure |
IK | |
MFCD00011405 | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
CHEBI:8346 | |
[K+].[I-] |
Spécification
1330°C | |
681°C | |
Blanc | |
99.998% (metals basis) | |
MFCD00011405 | |
Soluble in water (148g/100g at 25°C),alcohol (45.5mg/ml),methanol (125mg/ml),acetone (13.1mg/ml at 25°C),and ethanol (19.6mg/ml). | |
[K+].[I-] | |
166.003 | |
CHEBI:8346 | |
Odorless | |
Hygroscopic | |
1.33 hPa (1mm Hg) at 745°C |
Potassium iodide | |
7681-11-0 | |
Billes | |
IK | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; iodure | |
4875 | |
166.01 | |
1.677 | |
White beads | |
3.12 g/cm3 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P314-P501c
H372
missing translation for 'einecsNumber' : 213-659-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TT2975000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only