Learn More
Macherey-Nagel™ Papier de test qualitatif amidonné d’iodure de potassium
Permet la détection rapide et facile d’oxydants forts tels que le nitrite et le chlore libre. Le papier de test qualitatif d’iodure de potassium Macherey-Nagel™ est également utilisé pour contrôler les réactions de diazotation. Le papier amidonné d’iodure de potassium est disponible en deux formats : bobine de 5 m ou70 bandelettes de test de 20 mm.
25.55€ - 32.50€
Spécification
Indicateur coloré | Blanc à bleu/violet |
---|---|
À utiliser avec (application) | Détermination de nitrite et de chlore libre |
Plage | Limite de sensibilité :1 mg/l NO2–/Cl2 libre |
Heure du test | Immédiat |
Type | Papier de test qualitatif |
Code produit | Marque | Format | Dimensions (L x l) | Méthode de test | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Dimensions (L x l) | Méthode de test | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11356544
|
Macherey-Nagel™
90754 |
Bobine | 50 m x 7 mm | Trempés |
25.55€
5m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10358121
|
Macherey-Nagel™
90758 |
Bandes | 70 x 20 mm | Test ponctuel |
32.50€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Le nitrite ou le chlore libre oxydent l’iodure de potassium pour former de l’iode élémentaire. L’iode réagit avec l’amidon à un complexe bleu-violet. Pour détecter les oxydants gazeux, le papier est humidifié avec de l’eau distillée, puis exposé au gaz en question. MN offre deux versions différentes de papier amidonné d’iodure de potassium :
- Bobine de papier de test 816N (5 m x 7 mm) : choisissez la longueur de papier de test requise simplement en déchirant le papier ; particulièrement adapté au trempage dans des solutions
- Bandelettes de papier de test 616 T (2 x 7 cm) : les papiers individuels pratiques sont particulièrement pratiques pour les tests ponctuels ; 200 bandelettes par tube
Spécification
Blanc à bleu/violet | |
Limite de sensibilité :1 mg/l NO2–/Cl2 libre | |
Papier de test qualitatif |
Détermination de nitrite et de chlore libre | |
Immédiat |