Learn More
Solution d’iodure de potassium, Ph. Eur., Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 L
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Iodide |
CAS | 7681-11-0, 7732-18-5 |
Quantité | 1 L |
Formule moléculaire | IK |
Synonyme | iodure de potassium, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
Clé InChI | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [K+].[I-] |
Nom IUPAC | iodure de potassium |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.00 |
CID PubChem | 4875 |