Learn More
Iodure de potassium, Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
46.95€ - 7575.82€
Chemische Identifikatoren
CAS | 7681-11-0 |
---|---|
Formule moléculaire | IK |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.003 |
Numéro MDL | MFCD00011405 |
Clé InChI | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
CID PubChem | 4875 |
ChEBI | CHEBI:8346 |
Nom IUPAC | potassium ; iodure |
SMILES | [K+].[I-] |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15623000
|
Honeywell-Fluka
30315-100G |
100 g | |||||||
15643000
|
Honeywell-Fluka
30315-250G |
250 g |
136.06€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15663000
|
Honeywell-Fluka
30315-500G |
500 g |
235.31€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15693000
|
Honeywell-Fluka
30315-6X100G |
6 x 100 g | |||||||
15633000
|
Honeywell-Fluka
30315-1KG |
1 kg |
463.07€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15613010
|
Honeywell-Fluka
30315-6X250G |
6 x 250 g |
622.41€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15623010
|
Honeywell-Fluka
30315-6X500G |
6 x 500 g |
1108.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15683000
|
Honeywell-Fluka
30315-5KG |
5 kg |
1538.70€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15603010
|
Honeywell-Fluka
30315-6X1KG |
6 x 1 kg |
2352.78€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15653000
|
Honeywell-Fluka
30315-4X5KG |
4 x 5 kg | |||||||
15673000
|
Honeywell-Fluka
30315-50KG |
50 kg |
7575.82€
50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Chemische Identifikatoren
7681-11-0 | |
166.003 | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
4875 | |
potassium ; iodure |
IK | |
MFCD00011405 | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
CHEBI:8346 | |
[K+].[I-] |
Spezifikation
Potassium Iodide | |
7681-11-0 | |
KI | |
NONH for all modes of transport | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; iodure | |
4875 | |
166g/mol | |
ACS/certifié pur |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
IK | |
MFCD00011405 | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
[K+].[I-] | |
166.003 | |
CHEBI:8346 | |
≥99.5% | |
1mmHg (745°C) |
Sicherheit und Handhabung
P305 + P351 + P338
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-659-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TT2975000
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Gefahrenhinweis
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Sicherheitshinweis
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.