Learn More
L’iodure de potassium, puriss., répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur. BP, USP, 99,0-100,5 % (calc. à la substance sèche), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15600670
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de Ph. Eur. BP, USP, 99,0-100,5 % (calc. à la substance sèche)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Iodide
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP
Quantité 1 kg
Formule linéaire KI
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 166g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.
Conditionnement Bouteille en plastique
Tension de vapeur 1mmHg (745°C)