Learn More
Iodure de potassium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
51.55€ - 1240.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-11-0 |
---|---|
Formule moléculaire | IK |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.003 |
Numéro MDL | 11405 |
Clé InChI | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
CID PubChem | 4875 |
ChEBI | CHEBI:8346 |
Nom IUPAC | potassium ; iodure |
SMILES | [K+].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11468772
|
Fisher Chemical
P/5840/48 |
100 g |
51.55€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10766491
|
Fisher Chemical
P/5840/50 |
250 g |
155.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10489180
|
Fisher Chemical
P/5840/53 |
500 g |
245.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10132060
|
Fisher Chemical
P/5840/60 |
1 kg |
481.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10409570
|
Fisher Chemical
P/5840/65 |
5 kg |
1240.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Iodure de potassium, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
7681-11-0 | |
166.003 | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
4875 | |
potassium ; iodure |
IK | |
11405 | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
CHEBI:8346 | |
[K+].[I-] |
Spécification
1330°C | |
7681-11-0 | |
6 to 8 | |
IK | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
[K+].[I-] | |
166.003 | |
CHEBI:8346 | |
Récipient de poudre en plastique |
680°C | |
Blanc | |
Solide | |
11405 | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; iodure | |
4875 | |
166g/mol | |
1mmHg 745 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Potassium iodure
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.