Learn More
Concentrat d’iodure de potassium, Honeywell™
Code produit. 15675220
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
pour solution standard 1 L, 0,1 M KI
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium iodide concentrate
CAS 7681-11-0
Quantité 1 Pc.
Formule moléculaire IK
Formule linéaire KI
Numéro MDL MFCD00011405
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Nom IUPAC potassium ; iodure
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Poids de la formule 166g/mol