Learn More
Iodure de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10264060
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
3 kg
IK, numéro CAS-7681-11-0, iodure de kali, asmofug e, thyro-block, pima, monoiodure de potassium, knollide, kisol, diiodure de potassium, iodure de potassium ki, iodure de potassium, 500 g, 1 330°C, CHEBI:8346, blanc, 166 g/mol, NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, iodure de potassium, 680°C, 11405, 166,003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL 11405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1330°C
Point de fusion 680°C
Couleur Blanc
pH 6 to 8
Forme physique Solide
Quantité 3 kg
Poids de la formule 166g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1mmHg 745
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodure
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.