Learn More
Iodure de potassium, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Iodide |
Quantité | 4 x 2.5 kg |
Formule linéaire | KI |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 166g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | Réactif ACS |
Tension de vapeur | 1mmHg (745°C) |