Learn More
Iodure de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470623
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodure de potassium est utilisé dans les formulations pharmaceutiques et dans la photographie argentique comme source d’iode. Il est largement utilisé comme réactif analytique dans les tritations iodométriques. Outre son application comme source d’iodure pour produire des composés organo-iodés comme dans les réactions de Sandmeyer, l’iodure de potassium s’utilise souvent comme catalyseur nucléophile pour plusieurs réactions d’alkylation.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
En tant qu’agent réducteur doux, il est transformé en iode par des réactifs oxydants. L’iodure de potassium doit être manipulé avec des gants, car il est légèrement irritant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1330°C
Nom chimique ou matériau Potassium Iodide
Point de fusion 681°C
Quantité 5000 g
Merck Index 14,7643
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 166.01
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.677
Sensibilité Air and light sensitive
Densité 3.12
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium iodide