Learn More
Iodure de potassium, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10174943
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1330.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium iodide
Point de fusion 680.0°C
Couleur Beige à Blanc
pH 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Flocons ou poudre
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formule linéaire KI
Fieser 06,227; 11,440
Merck Index 15, 7764
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Poids de la formule 166
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.2 % max. (150°C, 6 hrs)
Conditionnement Bouteille en plastique
Densité 3.13
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.