Learn More
Iodure de potassium, 99,995 %, (à base de métaux traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
73.37€ - 707.52€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-11-0 |
---|---|
Formule moléculaire | IK |
Poids moléculaire (g/mol) | 166 |
Numéro MDL | MFCD00011405 |
Clé InChI | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
CID PubChem | 4875 |
ChEBI | CHEBI:8346 |
Nom IUPAC | potassium ; iodure |
SMILES | [K+].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10557183
|
Thermo Scientific Acros
193790100 |
10 g | Flacon en verre |
73.37€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10562981
|
Thermo Scientific Acros
193790500 |
50 g | Flacon en verre |
240.20€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10338753
|
Thermo Scientific Acros
193792500 |
250 g | Flacon en verre |
707.52€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
7681-11-0 | |
166 | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
4875 | |
potassium ; iodure |
IK | |
MFCD00011405 | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
CHEBI:8346 | |
[K+].[I-] |
Spécification
1330.0°C | |
680.0°C | |
Blanc | |
99.995% | |
KI | |
06,227; 11,440 | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; iodure | |
4875 | |
166 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Potassium iodide | |
7681-11-0 | |
Poudre ou cristaux | |
IK | |
MFCD00011405 | |
15, 7764 | |
Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol | |
[K+].[I-] | |
166 | |
CHEBI:8346 | |
99.995% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-659-4
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Potassium iodide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium iodide