Learn More
Iodure de potassium, 1:2 avec solut. dans eau distillée
Click to view available options
Quantité:
1 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1330°C |
Nom chimique ou matériau | Potassium iodide |
Point de fusion | 681°C |
CAS | 7681-11-0 |
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 L |
Formule moléculaire | IK |
Numéro MDL | MFCD00011405 |
Merck Index | 14,7643 |