Learn More
Iodate de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
101.00€ - 326.00€
Identifiants chimiques
CAS 7758-05-6
Formule moléculaire IKO3
Poids moléculaire (g/mol) 214.00
Numéro MDL 11406
Clé InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
CID PubChem 23665710
Nom IUPAC iodate de potassium
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10746301
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
P/5800/48
100 g
101.00€
100g
10697032
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
P/5800/50
250 g
181.00€
250g
10293960
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
P/5800/53
500 g
304.00€
500g
10000320
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
P/5800/60
1 kg
326.00€
1kg
Description
Description
Iodate de potassium, certifié AR pour analyse
Spécification
Identifiants chimiques
7758-05-6
214.00
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
23665710
[O-]I(=O)=O.[K+]
IKO3
11406
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
iodate de potassium
Spécification
560°C
Blanc
IKO3
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
[O-]I(=O)=O.[K+]
214.00
214g/mol
7758-05-6
Solide en poudre
11406
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
iodate de potassium
23665710
Récipient de poudre en plastique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Potassium iodate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.