Learn More
Iodate de potassium, 98 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
47.03€ - 512.55€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-05-6, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | IKO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 214 |
Numéro MDL | MFCD00011406 |
Clé InChI | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
Nom IUPAC | iodate de potassium |
SMILES | [K+].[O-][I](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10571831
|
Thermo Scientific Acros
196741000 |
100 g | Flacon en verre |
47.03€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10388140
|
Thermo Scientific Acros
196745000 |
500 g | Flacon en verre |
144.72€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10083903
|
Thermo Scientific Acros
196740025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
512.55€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7758-05-6, 7732-18-5 | |
214 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
[K+].[O-][I](=O)=O |
IKO3 | |
MFCD00011406 | |
iodate de potassium |
Spécification
Potassium iodate | |
98% | |
Blanc | |
97.5% min. (Iodometry) | |
KIO3 | |
1479 | |
Solubility in water: soluble | |
[K+].[O-][I](=O)=O | |
214 | |
98% | |
0.5% max. | |
3.9300g/mL |
560°C | |
7758-05-6, 7732-18-5 | |
Poudre cristalline | |
IKO3 | |
MFCD00011406 | |
15, 7763 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
iodate de potassium | |
214 | |
Extra pur | |
3.93 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-831-9
missing translation for 'rtecsNumber' : NN1350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium iodate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.