Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, volumétrique, KOH à 0,1 M dans de l’éthanol (0,1N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 L
6 x 1 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium hydroxide solution |
Note relative au nom | Volumetric, 0.1 M KOH in ethanol (0.1N) |
% min. CAS | ≥70.0000%, ≥10.0000% |
% max. CAS | <90.0000%, <20.0000% |
CAS | 7732-18-5, 108-88-3, 1310-58-3 |
Formule linéaire | KOH |
Concentration | 0.1 M KOH in ethanol (0.1N) |
Synonyme | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
Quantité | 6 x 1 L |
Point d’éclair | 14°C |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium hydroxide solution
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol; ethyl alcohol, Toluene, potassium hydroxide; caustic potash, hydrazine