Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, 1,0 M, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2 L
2.5 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Hydroxide Solution |
Formule linéaire | KOH |
Concentration | 1.0M |
Numéro UN | 1814 |
Densité | 1.046g/mL at 25°C |
Quantité | 2.5 L |
Nom IUPAC | potassium hydroxide |
Poids de la formule | 56.11g/mol |