Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, volumétrique, KOH à 0,5 M dans de l’éthanol (0,5 N), Honeywell Fluka™
Volumétrique, KOH à 0,5 M dans de l’éthanol (0,5 N)
52.12€ - 628.47€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | HKO |
Poids moléculaire (g/mol) | 56.11 |
Numéro MDL | MFCD00003553 |
Clé InChI | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 14797 |
ChEBI | CHEBI:32035 |
SMILES | [OH-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15694810
|
Honeywell-Fluka
35115-500ML |
500 mL |
52.12€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15664810
|
Honeywell-Fluka
35115-1L |
1 L |
86.32€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15674810
|
Honeywell-Fluka
35115-2.5L |
2.5 L |
174.88€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15614820
|
Honeywell-Fluka
35115-6X500ML |
6 x 500 mL | N/A | ||||||
15604820
|
Honeywell-Fluka
35115-6X1L |
6 x 1 L |
450.17€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15684810
|
Honeywell-Fluka
35115-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
628.47€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Identifiants chimiques
1310-58-3 | |
56.11 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32035 |
HKO | |
MFCD00003553 | |
14797 | |
[OH-].[K+] |
Spécification
Potassium hydroxide solution | |
HKO | |
0.5M in ethanol | |
UN2924 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
potassium hydroxide | |
11°C (51.8°F) | |
CHEBI:32035 |
1310-58-3 | |
KOH | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
14797 | |
56.11g/mol |
Sécurité et traitement
P210-P260-P280-P305 + P351 + P338 + P310-P370 + P378-P403 + P235
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Potassium hydroxide solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide;caustic potash, Toluene, ethanol; ethylalcohol, Hydrazinehydrate