Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, 0,1 M dans de l’isopropanol, Honeywell™ Code produit.: 15634780
Solution d’hydroxyde de potassium, 0,1 M dans de l’isopropanol, Honeywell™
Code produit. 15634780 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
Code produit. 15634780
Marque: Honeywell-Fluka 350081L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hydroxide solution
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Formule linéaire KOH
Concentration 0.1M in isopropanol
Numéro MDL MFCD00003553
Numéro UN UN1219
Synonyme potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[K+]
Nom IUPAC potassium hydroxide
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
CID PubChem 14797
ChEBI CHEBI:32035
Poids de la formule 56.11g/mol
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de potassium, 0,1 M dans de l’isopropanol, Honeywell™ >