Learn More
Solution d’hydroxyde de potassium, 0,1 M, Honeywell Fluka™
Volumétrique, 0,1 M KOH (0,1 N)
66.57€ - 491.69€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | HKO |
Poids moléculaire (g/mol) | 56.11 |
Numéro MDL | MFCD00003553 |
Clé InChI | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
CID PubChem | 14797 |
ChEBI | CHEBI:32035 |
Nom IUPAC | potassium ; hydroxyde |
SMILES | [OH-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15684820
|
Honeywell-Fluka
35125-1L |
1 L |
66.57€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15674820
|
Honeywell-Fluka
35125-10L-VP |
10 L |
491.69€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Identifiants chimiques
1310-58-3 | |
56.11 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
14797 | |
potassium ; hydroxyde |
HKO | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
CHEBI:32035 | |
[OH-].[K+] |
Spécification
Potassium hydroxide solution | |
HKO | |
0.1M | |
NONH for all modes of transport | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; hydroxyde | |
14797 | |
56.11g/mol |
1310-58-3 | |
KOH | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
CHEBI:32035 |
Sécurité et traitement
P305 + P351 + P338
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Potassium hydroxide solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide;caustic potash