Learn More
Hydroxyde de potassium, flocons, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
24.42€ - 172.86€
Identifiants chimiques
CAS 1310-58-3
Formule moléculaire HKO
Poids moléculaire (g/mol) 56.11
Numéro MDL MFCD00003553
Clé InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC potassium hydroxide
SMILES [OH-].[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15443127
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16199.36
500 g
24.42€
500g
15433127
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16199.0E
2500 g
60.10€
2500g
15423127
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16199.0C
10,000 g
172.86€
10000g
Description
Description
Potassium hydroxide acts as the precursor for most of the soft and liquid soaps, and for numerous potassium-containing chemicals. It is widely used in the manufacture of detergents, fertilizer, rayon, paper, dyestuffs, various drugs, drug intermediates, fine chemicals, and petroleum products. In the field of organic chemistry, potassium hydroxide acts as a base, and is used in the synthesis of several organic compounds. Further it finds application as an electrolyte in alkaline batteries, which are based on nickel-cadmium, nickel-hydrogen and manganese dioxide-zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroxyde de potassium agit comme précurseur pour la plupart des savons liquides et mous et pour de nombreux produits chimiques contenant du potassium. Il est largement utilisé dans la fabrication de détergents, d’engrais, de rayonne, de papier, de colorants, de divers médicaments, de produits médicamenteux intermédiaires, de produits chimiques raffinés et de produits pétroliers. Dans le domaine de la chimie organique, l’hydroxyde de potassium agit comme base et est utilisé dans la synthèse de plusieurs composés organiques. De plus, il trouve une application en tant qu’électrolyte dans des piles alcalines à base de nickel-cadmium, de nickel-hydrogène et de zinc-dioxyde de manganèse.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les acides, les composés nitrés, les métaux alcalins, le magnésium, le cuivre, les halogènes, les azides et les anhydrides. Le contact avec l’aluminium, l’étain et le zinc libère du gaz d’hydrogène.
Spécification
Identifiants chimiques
1310-58-3
56.11
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
[OH-].[K+]
HKO
MFCD00003553
potassium hydroxide
Spécification
Potassium hydroxide
1320°C to 1324°C
360°C
MFCD00003553
Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
[OH-].[K+]
56.11
Odorless
13.5
1310-58-3
HKO
2.044
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potassium hydroxide
56.11
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-181-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TT2100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide