Learn More
Hydroxyde de potassium, certifié AR pour analyse, granulés, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
HKO, numéro CAS 1310-58-3, colorant de potassium, potassium caustique, hydroxyde de potassium, caswell no. 693, hydrate de potassium, hydroxyde de potassium, potasse caustique, potasse, solution d’hydroxyde de potassium, hydroxyde de potassium k oh, 500 g, 1 320°C, CHEBI : 32035, blanc, 56,11 g/mol, KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
43.20€ - 338.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1310-58-3 |
---|---|
Formule moléculaire | HKO |
Poids moléculaire (g/mol) | 56.11 |
Numéro MDL | MFCD00003553 |
Clé InChI | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
CID PubChem | 14797 |
ChEBI | CHEBI:32035 |
SMILES | [OH-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10366240
|
Fisher Chemical
P/5640/53 |
500 g |
43.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10448990
|
Fisher Chemical
P/5640/60 |
1 kg |
84.55€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10142010
|
Fisher Chemical
P/5640/65 |
5 kg |
338.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
HKO, numéro CAS 1310-58-3, colorant de potassium, potassium caustique, hydroxyde de potassium, caswell no. 693, hydrate de potassium, hydroxyde de potassium, potasse caustique, potasse, solution d’hydroxyde de potassium, hydroxyde de potassium k oh, 500 g, 1 320°C, CHEBI : 32035, blanc, 56,11 g/mol, KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Identifiants chimiques
1310-58-3 | |
56.11 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
14797 | |
[OH-].[K+] |
HKO | |
MFCD00003553 | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
CHEBI:32035 |
Spécification
13.5 | |
1320°C | |
360°C | |
MFCD00003553 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
potassium ; hydroxyde | |
14797 | |
56.11g/mol | |
Solide |
Blanc | |
1310-58-3 | |
HKO | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
CHEBI:32035 | |
Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Potassium hydroxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.