Learn More
Sulfate d’hydrogène de potassium, fusionné, ACS, Thermo Scientific Chemicals
60.90€ - 212.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00066385
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11391339
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013800.22
100 g
60.90€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11301349
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
013800.36
500 g
212.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Potassium hydrogen sulfate is used in the conversion of tartrates to bitartrates in wine. It is also used as a disintegrating agent in analytical chemistry. Further, it is used to make fertilizers and in the preparation of potassium persulfate. In addition to this, it is used as a catalyst in organic preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00066385
Spécification
Potassium hydrogen sulfate, fused
Blanc
MFCD00066385
136.17
Odorless
White fused powder
214°C
Poudre fondue
Soluble in water,isopropyl alcohol and acetone.
ACS
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P284-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante