Learn More
Hydrogénophosphate de potassium, ACS, 98,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
49.35€ - 392.96€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-11-4 |
---|---|
Formule moléculaire | HK2O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.17 |
Numéro MDL | MFCD00011383 |
Clé InChI | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
CID PubChem | 24450 |
ChEBI | CHEBI:32031 |
Nom IUPAC | dipotassique ; phosphate d’hydrogène |
SMILES | OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011593.30 |
250 g |
49.35€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011593.A1 |
1 kg |
107.54€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011593.A7 |
5 kg |
392.96€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a fertilizer, food additive, buffering agent, in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is useful to increase the partition coefficients of amino acids in aqueous two-phase systems. It plays an important role for increase in rice grain yield by spraying chemicals including ferric chloride, dipotassium hydrogen phosphate and salicylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-11-4 | |
174.17 | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
24450 | |
dipotassique ; phosphate d’hydrogène |
HK2O4P | |
MFCD00011383 | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
CHEBI:32031 | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
Spécification
Potassium hydrogen phosphate | |
Blanc | |
98.0% min. | |
MFCD00011383 | |
Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] | |
174.17 | |
CHEBI:32031 | |
ACS | |
White powder |
7758-11-4 | |
Poudre | |
HK2O4P | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
dipotassique ; phosphate d’hydrogène | |
24450 | |
174.18 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
H319 :Provoque une irritation oculaire grave.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-834-5
missing translation for 'rtecsNumber' : TC5580000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante