Learn More
Diiodate d’hydrogène de potassium, 99,85 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
96.50€ - 323.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13455-24-8 |
---|---|
Formule moléculaire | HI2KO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 389.9 |
Numéro MDL | MFCD00011400 |
Clé InChI | ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a |
CID PubChem | 23700942 |
Nom IUPAC | Potassium ; acide iodique ; iodate |
SMILES | OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
13455-24-8 | |
389.9 | |
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M | |
23700942 | |
OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+] |
HI2KO6 | |
MFCD00011400 | |
potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a | |
Potassium ; acide iodique ; iodate |
Spécification
Potassium hydrogen diiodate | |
13455-24-8 | |
Cristaux ou poudre | |
HI2KO6 | |
MFCD00011400 | |
Solubility in water: 13g/L (15°C) | |
OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+] | |
389.9 | |
389.9 | |
Extra pur |
p.a. | |
Blanc à jaune | |
99.8% min. (Iodometry) | |
KH(IO3)2 | |
potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a | |
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M | |
Potassium ; acide iodique ; iodate | |
23700942 | |
99.85% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un mélange avec des combustibles.
EN CAS D’INGESTION :Ri
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 236-650-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche