Learn More
Carbonate d’hydrogène de potassium, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
43.72€ - 627.12€
Identifiants chimiques
CAS 298-14-6
Formule moléculaire CHKO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
Numéro MDL MFCD00011402
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15149724
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
450640010
1 kg Flacon en plastique
43.72€
1kg
15284834
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
450640050
5 kg Flacon en plastique
133.67€
5kg
15294834
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
450640250
25 kg Tambour en fibre
627.12€
25kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
298-14-6
100.11
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
516893
[K+].OC([O-])=O
CHKO3
MFCD00011402
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CHEBI:81862
Spécification
Potassium hydrogen carbonate
298-14-6
KHCO3
15,773
Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution
[K+].OC([O-])=O
100.11
CHEBI:81862
Extra pur
292.0°C
CHKO3
MFCD00011402
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
hydrogénocarbonate de potassium
516893
100.12
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-059-
Identifiant produit
  • Potassium hydrogen carbonate