Learn More
Hexahydroxoantimonate(V) de potassium, Honeywell Fluka™
pour la précipitation du sodium, ≥ 99,0 %
76.66€ - 267.21€
Identifiants chimiques
CAS 12208-13-8
Numéro MDL MFCD00011415
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15605990
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
60500-100G
100 g
76.66€
100g
15615990
Afficher les documents
Honeywell-Fluka
60500-500G
500 g
267.21€
500g
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
12208-13-8
MFCD00011415
Spécification
Potassium hexahydroxoantimonate(V)
KSb(OH)6
UN1549
≥99%
12208-13-8
MFCD00011415
262.9g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P273
Identifiant produit
  • Potassium hexahydroxoantimonate(V)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium hexahydroxoantimonate