Learn More
Hexafluoroarsénate de potassium(V), 99 % (base de métaux), Alfa Aesar™
49.23€ - 182.00€
Identifiants chimiques
CAS 17029-22-0
Formule moléculaire AsF6K
Poids moléculaire (g/mol) 228.01
Numéro MDL MFCD00042546
Clé InChI DITNVAZRXJOPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium hexafluoroarsenate, hexaflurate, nopalmitate, nopalmate, caswell no. 692b, potassium hexafluoroarsenate v, unii-t7tyz7585f, potassium hexafluoroarsenate 1-, arsenate 1-, hexafluoro-, potassium, epa pesticide chemical code 599700
CID PubChem 159810
ChEBI CHEBI:82182
SMILES [K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11397217
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011532.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11307227
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011532.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
17029-22-0
228.01
DITNVAZRXJOPSJ-UHFFFAOYSA-N
159810
[K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
AsF6K
MFCD00042546
potassium hexafluoroarsenate, hexaflurate, nopalmitate, nopalmate, caswell no. 692b, potassium hexafluoroarsenate v, unii-t7tyz7585f, potassium hexafluoroarsenate 1-, arsenate 1-, hexafluoro-, potassium, epa pesticide chemical code 599700
CHEBI:82182
Spécification
Potassium hexafluoroarsenate(V)
17029-22-0
Poudre
AsF6K
potassium hexafluoroarsenate, hexaflurate, nopalmitate, nopalmate, caswell no. 692b, potassium hexafluoroarsenate v, unii-t7tyz7585f, potassium hexafluoroarsenate 1-, arsenate 1-, hexafluoro-, potassium, epa pesticide chemical code 599700
[K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
228.01
CHEBI:82182
Acrid
400°C
Blanc
99% (metals basis)
MFCD00042546
DITNVAZRXJOPSJ-UHFFFAOYSA-N
Hexafluoro-λ⁵-arsanuide de potassium
159810
228.01
White powder
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P330-P391-P501c
H301+H331
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 241-102-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures