Learn More
Hexacyanoferrate de potassium(III), Honeywell Fluka™
Code produit. 15613340
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13746-66-2
Formule moléculaire C6FeK3N6
Poids moléculaire (g/mol) 329.25
Numéro MDL MFCD00011392
Clé InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
CID PubChem 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Hexacyanoferrate(Iii)
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire K3Fe(CN)6
Nom IUPAC tripotassium hexsyanoirontris(ylium)
Poids de la formule 329.24
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS/certifié pur