Learn More
Hexacyanoferrate(II) de potassium trihydraté, AR certifié pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10192150
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Hexacyanoferrate(II) de potassium trihydraté, certifié AR pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14459-95-1
Formule moléculaire C6H6FeK4N6O3
Poids moléculaire (g/mol) 422.39
Numéro MDL MFCD00167023
Clé InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spécification
Point de fusion 70°C
Couleur Jaune
pH 9.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Poids de la formule 422.4g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Identifiant produit
  • Potassium hexacyanoferrate (II)
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium ferrocyanide trihydrate