Learn More
Ferrocyanure(II) de potassium trihydraté, ACS, 98,5-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
36.50€ - 354.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14459-95-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6FeK4N6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 422.39 |
Numéro MDL | MFCD00167023 |
Clé InChI | NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate |
SMILES | O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033358.22 |
100 g |
36.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033358.36 |
500 g |
96.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033358.A3 |
2 kg |
354.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate is widely used in anticaking agent for both road and table salt. It is involved in the purification of tin and separation of copper from molybdenum ores. It plays a vital role in the in production of wine and citric acid. In analytical chemistry, it is used to determine the concentration of potassium permanganate. It is in combination with potassium ferricyanide and phosphate buffered solution acts as buffer for beta-galatosidase. Further, it is used as fertilizers for plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14459-95-1 | |
422.39 | |
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
C6H6FeK4N6O3 | |
MFCD00167023 | |
tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate |
Spécification
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate | |
14459-95-1 | |
9.5 | |
C6H6FeK4N6O3 | |
14,7631 | |
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N | |
tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate | |
422.39 (368.36 Anhydrous) | |
ACS | |
1.85 |
69°C to 71°C | |
Jaune | |
Cristalline | |
MFCD00167023 | |
Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether. | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N | |
422.39 | |
98.5 to 102.0% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 237-722-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only