Learn More
Hexachloroplatinate de potassium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10785911
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Spécification
Point de fusion 250°C
CAS 16921-30-5
Couleur Orange à jaune
Forme physique Solide
Quantité 1 g
Formule moléculaire Cl6K2Pt
Numéro MDL MFCD00011389
Synonyme potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride
Clé InChI DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
SMILES [K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC dipotassium;hexachloroplatine(2-)
Poids moléculaire (g/mol) 485.98
CID PubChem 61856
Poids de la formule 486.01g/mol
Conditionnement Flacon