Learn More
Hexachloroosate de potassium(IV), 39 % Os minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10358670
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16871-60-6
Formule moléculaire Cl6K2Os
Poids moléculaire (g/mol) 481.11
Numéro MDL MFCD00011371
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium hexachloroosmate(IV)
Point de fusion 600.0°C
Note relative au nom min 39% Os
Couleur Bordeaux à violet
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Formule linéaire K2OsCl6
Merck Index 15, 7756
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
Poids de la formule 481.11
Pourcentage de pureté ≥39% (Os)
Conditionnement Flacon en verre
Densité 3.42
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium hexachloroosmate(IV)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.