Learn More
Hexachloroosate de potassium(IV), 39 % Os minimum, Thermo Scientific Chemicals
208.00€ - 718.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16871-60-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl6K2Os |
Poids moléculaire (g/mol) | 481.11 |
Numéro MDL | MFCD00011371 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10348670
|
Thermo Scientific Acros
197650010 |
1 g | Flacon en verre |
208.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10358670
|
Thermo Scientific Acros
197650050 |
5 g | Flacon en verre |
718.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16871-60-6 | |
Cl6K2Os | |
481.11 | |
MFCD00011371 |
Spécification
Potassium hexachloroosmate(IV) | |
min 39% Os | |
Bordeaux à violet | |
Cl6K2Os | |
MFCD00011371 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol | |
481.11 | |
3.42 |
600.0°C | |
16871-60-6 | |
Poudre | |
K2OsCl6 | |
15, 7756 | |
481.11 | |
≥39% (Os) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves brûlures cutanées et des lésions oculaires.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 240-893-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium hexachloroosmate(IV)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.